Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrosodiphenylamine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0263-25G
TCIAN0263-25GEA 236 EUR InStock
TCIAN0263-25G
4-Nitrosodiphenylamine ≥97.0% (par HPLC)
4-Nitrosodiphenylamine


Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00002062
Numéro CAS: 156-10-5
EINECS: 205-848-7
Merck Index: 14,06639
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e0dfb1a16b9c103466f79e9d0815a90adbad410&vid=2e0dfb1a16b9c103466f79e9d0815a90adbad410&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité