Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Nitroso-N-methylaniline ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine

N0264-25ML
TCIAN0264-25MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0264-25ML
N-Nitroso-N-methylaniline ≥98.0% (sur base azote total)
N-Nitroso-N-methylaniline


Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00045675
Numéro CAS: 614-00-6
EINECS: 210-366-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité