Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-p-toluidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

N0278-25G
TCIAN0278-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAN0278-25G
3-Nitro-p-toluidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitro-p-toluidine


Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Densité: 1,312 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007910
Numéro CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26455e934d1a5690f75f43f1c2509e239fe42327&vid=26455e934d1a5690f75f43f1c2509e239fe42327&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité