Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonanoate d'éthyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0289-25ML
TCIAN0289-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0289-25ML
Nonanoate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Nonanoate d'éthyle


Formule: C₁₁H₂₂O₂
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00009570
Numéro CAS: 123-29-5
EINECS: 204-615-7
Merck Index: 14,03838
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd7d09f0114689bcc9802220c9b8a4741c0eb21a&vid=bd7d09f0114689bcc9802220c9b8a4741c0eb21a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8650 to 0.8690
Refractive index n20/D 1.4190 to 1.4230

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité