Nonanoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
N0290-25ML
TCIAN0290-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0290-25ML
Nonanoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Nonanoate de méthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00009569
Numéro CAS: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59604bc8f5bc395784700bfbe6d39873f4144818&vid=59604bc8f5bc395784700bfbe6d39873f4144818&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité