Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonylbenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0298-25ML
TCIAN0298-25MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAN0298-25ML
Nonylbenzène ≥97.0% (par GC)
Nonylbenzène


Formule: C₁₅H₂₄
Point d'ébullition: 282°C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009575
Numéro CAS: 1081-77-2
EINECS: 214-103-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f561ed95937b2d098ed55a8811e989af682c9d1&vid=5f561ed95937b2d098ed55a8811e989af682c9d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité