Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Nonyne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0301-5ML
TCIAN0301-5MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAN0301-5ML
1-Nonyne ≥98.0% (par GC)
1-Nonyne


Formule: C₉H₁₆
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,757 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00009567
Numéro CAS: 3452-09-3
EINECS: 222-375-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57773a8cb702f9ac7cde6346f08c006caf50c27&vid=bd801c0161c6cdd2bac49f51262dbeeb7e250fc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité