Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Norvaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Nva-OH, 2-Aminopentanoic acid, (±)-Norvaline

N0304-25G
TCIAN0304-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAN0304-25G
DL-Norvaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Norvaline


Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064420
Numéro CAS: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 14,06716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7087c7bd1c0dc40fa477bd8c8edb808e807c27d&vid=b7087c7bd1c0dc40fa477bd8c8edb808e807c27d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité