Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Naphthylamine bordeaux (diluted with barium sulphate) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0307-25G
TCIAN0307-25GEA 33 EUR InStock
TCIAN0307-25G
Naphthylamine bordeaux (diluted with barium sulphate) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Naphthylamine bordeaux (diluted with barium sulphate)


Formule: C₂₀H₁₄N₂O
MW: 298,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071296
Numéro CAS: 2653-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8b74e3bfc35e73da69716000b61a7f7545a608&vid=8a8b74e3bfc35e73da69716000b61a7f7545a608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 502.0 ~ 506.0 nm (EtOH)
Molar extinction coefficient min. 2500 (EtOH, 502.0 to 506.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité