Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acid Red 18 (Food Red No. 102) ≥85.0% (par UV/Vis)

Fournisseur: TCI

N0309-25G
TCIAN0309-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0309-25G
Acid Red 18 (Food Red No. 102) ≥85.0% (par UV/Vis)
Acid Red 18 (Food Red No. 102)


Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Numéro MDL: MFCD00004084
Numéro CAS: 2611-82-7
EINECS: 220-036-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 85.0 %
Lambda max. 506.0 to 510.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité