Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-nonénoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0312-5ML
TCIAN0312-5MLEA 142 EUR InStock
TCIAN0312-5ML
Acide 3-nonénoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-nonénoïque


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité