Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge neutre

Fournisseur: TCI

N0315-25G
TCIAN0315-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAN0315-25G
Rouge neutre
Rouge neutre


Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
Point de fusion: 290°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 14,06488
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ef65c7190d0d383e41d47eb9b8c3cd8dfb2f11a&vid=8ef65c7190d0d383e41d47eb9b8c3cd8dfb2f11a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Absorbance min. 0.500 (10 mg/L, pH 6.4, 523.0 to 527.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 20.0 %
Transition interval (pH) (red)6.8 to 8.0 (yellowish orange)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité