Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0322-25G
TCIAN0322-25GEA 262 EUR InStock
TCIAN0322-25G
2-Nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
2-Nitrobenzamide


Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00007976
Numéro CAS: 610-15-1
EINECS: 210-208-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef713460863dfc5fc8244e198ed5ab3ef885a5e1&vid=ef713460863dfc5fc8244e198ed5ab3ef885a5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité