Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nonanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0336-5G
TCIAN0336-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAN0336-5G
4-Nonanol ≥98.0% (par GC)
4-Nonanol


Formule: C₉H₂₀O
Point d'ébullition: 193°C
Densité: 0,8282 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021950
Numéro CAS: 5932-79-6
EINECS: 227-679-8
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité