Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nonanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0337-25ML
TCIAN0337-25MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAN0337-25ML
5-Nonanol ≥97.0% (par GC)
5-Nonanol


Formule: C₉H₂₀O
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: 5.6 °C
Densité: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021944
Numéro CAS: 623-93-8
EINECS: 210-820-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d518b690627a2142b933e45db8d19412a418b28&vid=2d518b690627a2142b933e45db8d19412a418b28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité