Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lead naphthenate

Fournisseur: TCI
Danger

N0339-25G
TCIAN0339-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0339-25G
Lead naphthenate
Lead naphthenate


Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD00466946
Numéro CAS: 61790-14-5
EINECS: 263-109-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid
Lead 29.0 to 31.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité