Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc naphthenate (∼7% Zn)

Fournisseur: TCI
Attention

N0341-25G
TCIAN0341-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0341-25G
Zinc naphthenate (∼7% Zn)
Zinc naphthenate


Formule: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Numéro MDL: MFCD00147699
Numéro CAS: 12001-85-3
EINECS: 234-409-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Zinc 9.5 to 10.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité