Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Nitroquinoléine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0345-25G N0345-5G N0345-100G
TCIAN0345-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAN0345-25G TCIAN0345-5G TCIAN0345-100G
8-Nitroquinoléine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
8-Nitroquinoléine


Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00006806
Numéro CAS: 607-35-2
EINECS: 210-135-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42ac99bfebb169918e144b259094635136a5e19e&vid=23b0760191cbb8daeca4330fe713d5fb78b56994&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité