Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-(2-Nitrophenyl)acrylic acid

N0356-25G
TCIAN0356-25GEA 237 EUR InStock
TCIAN0356-25G
trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
trans-2-Nitrocinnamic acid


Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007189
Numéro CAS: 1013-96-3
EINECS: 210-309-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69a60ecb8b01532d517ec51fa63cd1e45f3a27fe&vid=69a60ecb8b01532d517ec51fa63cd1e45f3a27fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité