Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de dinonyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0360-25G
TCIAN0360-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0360-25G
Sulfure de dinonyle ≥97.0% (par GC)
Sulfure de dinonyle


Formule: C₁₈H₃₈S
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 14.5 °C
Densité: 0,8501 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027342
Numéro CAS: 929-98-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75de4718f34f0ef0762c0d904c4c53939be92019&vid=75de4718f34f0ef0762c0d904c4c53939be92019&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité