Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hexyloxy-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Hexyloxynitrobenzene, Hexyl 4-Nitrophenyl Ether

N0373-25G
TCIAN0373-25GEA 186 EUR InStock
TCIAN0373-25G
1-Hexyloxy-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Hexyloxy-4-nitrobenzene


Formule: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043610
Numéro CAS: 15440-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 23.0 to 26.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité