4-Nitrosophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique) humidifié avec environ 40% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Benzoquinone Monoxime, p-Quinone Monoxime
N0374-25G
TCIAN0374-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAN0374-25G
4-Nitrosophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique) humidifié avec environ 40% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec)
4-Nitrosophenol
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002329
Numéro CAS: 104-91-6
EINECS: 203-251-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,06642
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité