Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Nonyne-1-ol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Non-3-yn-1-ol

N0390-5ML
TCIAN0390-5MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0390-5ML
3-Nonyne-1-ol ≥99.0% (par GC)
3-Nonyne-1-ol


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Densité: 0,8837 g/cm³ (17 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00002958
Numéro CAS: 31333-13-8
EINECS: 250-573-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité