Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-4-nitrophenylacetate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0391-25G
TCIAN0391-25GEA 116 EUR InStock
TCIAN0391-25G
Sodium-4-nitrophenylacetate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-4-nitrophenylacetate


Formule: C₈H₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00070537
Numéro CAS: 7063-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité