Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Nonadiyne ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0406-5ML
TCIAN0406-5MLEA 150 EUR InStock
TCIAN0406-5ML
1,8-Nonadiyne ≥97.0% (par GC)
1,8-Nonadiyne


Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: –27.3 °C
Densité: 0,8158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008581
Numéro CAS: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1498e9d958d045fcee826dedd2a88c53e95e1c4&vid=a1498e9d958d045fcee826dedd2a88c53e95e1c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité