Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Oxyde de 4-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

N0410-25G
TCIAN0410-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAN0410-25G
1-Oxyde de 4-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Oxyde de 4-nitropyridine


Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006206
Numéro CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88df4b506f4e67cf6756eedaa02ffefd89a88a8b&vid=88df4b506f4e67cf6756eedaa02ffefd89a88a8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité