Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-δ-Nonalactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: δ-Nonalactone, 6-Butyltetrahydro-2H-pyran-2-one, (±)-Nonan-5-olide, δ-Nonanolactone, (±)-Tetrahydro-6-butyl-2H-pyran-2-one

N0424-25ML
TCIAN0424-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAN0424-25ML
(±)-δ-Nonalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-δ-Nonalactone


Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point d'éclair: 137°C
Numéro MDL: MFCD00036500
Numéro CAS: 3301-94-8
EINECS: 221-974-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5666126ef45b4c779eb990e99dfd95d901c786fd&vid=5666126ef45b4c779eb990e99dfd95d901c786fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité