Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-4-nitrophenyl sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

N0425-200MG
TCIAN0425-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAN0425-200MG
Potassium-4-nitrophenyl sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium-4-nitrophenyl sulphate


Formule: C₆H₄KNO₆S
Point de fusion: 251°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007466
Numéro CAS: 6217-68-1
EINECS: 228-288-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fecc0992ee73fef50497ae58c72a78d53f834117&vid=fecc0992ee73fef50497ae58c72a78d53f834117&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité