Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Nonenal ∼10% ∼0.57 mol/L dans l'éthanol (contains trans-2-Nonenal Diethyl Acetal)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-2-Nonenal

N0430-25ML
TCIAN0430-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAN0430-25ML
trans-2-Nonenal ∼10% ∼0.57 mol/L dans l'éthanol (contains trans-2-Nonenal Diethyl Acetal)
trans-2-Nonenal


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Densité: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007012
Numéro CAS: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4b7dfdb2ccee3e6af716d2a4cf9650fba6ba290&vid=e62578b1f1209f433d7262169794162faf003527&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 9.0 to 11.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité