Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propoxynaphthalene

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Naphthyl Propyl Ether

N0432-25G
TCIAN0432-25GEA 211 EUR InStock
TCIAN0432-25G
2-Propoxynaphthalene
2-Propoxynaphthalene


Formule: C₁₃H₁₄O
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00021610
Numéro CAS: 19718-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité