Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
Fournisseur: TCI
N0453-100MG
TCIAN0453-100MGEA 123 EUR InStock
TCIAN0453-100MG
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
Formule: C₁₄H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 460,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00198060
Numéro CAS: 12257-42-0
EINECS: 235-510-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b73f2fc7d16685070dbd64699db2cd62a5fa0fc&vid=d9053ff3c52394124b6d4eee7a12f04c3b4d30c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Elemental analysis (Carbon) 35.70 to 37.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité