Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nerolidol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0454-25ML
TCIAN0454-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAN0454-25ML
Nerolidol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Nerolidol (cis and trans mixture)


Formule: C₁₅H₂₆O
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00008911
Numéro CAS: 7212-44-4
EINECS: 230-597-5
Merck Index: 14,06476
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité