Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonadecanenitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octadecyl Cyanide, Stearyl Cyanide

N0458-25G
TCIAN0458-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAN0458-25G
Nonadecanenitrile ≥97.0% (par GC)
Nonadecanenitrile


Formule: C₁₉H₃₇N
MW: 279,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019850
Numéro CAS: 28623-46-3
EINECS: 249-107-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité