Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Neryl acetate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate

N0463-25ML
TCIAN0463-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0463-25ML
Neryl acetate ≥95.0% (par GC)
Neryl acetate


Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00063205
Numéro CAS: 141-12-8
EINECS: 205-459-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité