4-Nitrobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0485-25G
TCIAN0485-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0485-25G
4-Nitrobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Nitrobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉NO₄
Point d'ébullition: 182°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007351
Numéro CAS: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=188315e284d097274265d00113c1f8bdea7406cd&vid=188315e284d097274265d00113c1f8bdea7406cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Red powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité