syn-4-Nitrobenzaldéhyde-oxime ≥85.0% (par GC) agent de déprotection
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: syn-4-Nitrobenzaldoxime
N0487-25G
TCIAN0487-25GEA 103 EUR InStock
TCIAN0487-25G
syn-4-Nitrobenzaldéhyde-oxime ≥85.0% (par GC) agent de déprotection
syn-4-Nitrobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151329
Numéro CAS: 3717-19-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c67d8f6e881eb7efe64cb2dff48d7db503eac5a&vid=0c67d8f6e881eb7efe64cb2dff48d7db503eac5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité