Acide nalidixique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0490-25G
TCIAN0490-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAN0490-25G
Acide nalidixique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Nalidixic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Merck Index: 14,06359
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99c4a1043ae287287916f90bbf026a0f68c03ac4&vid=99c4a1043ae287287916f90bbf026a0f68c03ac4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
Solubility in Sodium hydroxide solution very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité