Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[2-(1-Naphtyl)vinyl]pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Pyridylvinyl)naphthalene, 4-(2-(Naphthalen-1-yl)vinyl)pyridine

N0491-5G
TCIAN0491-5GEA 260 EUR InStock
TCIAN0491-5G
4-[2-(1-Naphtyl)vinyl]pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-[2-(1-Naphtyl)vinyl]pyridine


Formule: C₁₇H₁₃N
MW: 231,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059136
Numéro CAS: 16375-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité