Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-3-(1-naphthylamino)propanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

N0495-5G
TCIAN0495-5GEA 135 EUR InStock
TCIAN0495-5G
Sodium-3-(1-naphthylamino)propanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-3-(1-naphthylamino)propanesulphonate


Formule: C₁₃H₁₅NO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059520
Numéro CAS: 104484-71-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 6.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité