Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0507-1G
TCIAN0507-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAN0507-1G
4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride ≥98.0% (par GC)
4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride


Formule: C₆H₄FNO₄S
MW: 205,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009637
Numéro CAS: 349-96-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité