Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

10,12-Nonacosadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

N0514-100MG
TCIAN0514-100MGEA 226 EUR InStock
TCIAN0514-100MG
10,12-Nonacosadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
10,12-Nonacosadiynoic acid


Formule: C₂₉H₅₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060119
Numéro CAS: 66990-34-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e54b9a9bf7d1c6b79e91bf18387fd4c1711d6af2&vid=e54b9a9bf7d1c6b79e91bf18387fd4c1711d6af2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité