Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Nonadecadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

N0515-100MG
TCIAN0515-100MGEA 252 EUR InStock
TCIAN0515-100MG
2,4-Nonadecadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Nonadecadiynoic acid


Formule: C₁₉H₃₀O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00060116
Numéro CAS: 76709-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b9400417d4a26e062a02772b36a5ea37a3b853&vid=06b9400417d4a26e062a02772b36a5ea37a3b853&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité