Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0516-1G
TCIAN0516-1GEA 136 EUR InStock
TCIAN0516-1G
Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque


Formule: C₈H₄N₂O₄S
Point de fusion: 162…163 °C
Numéro MDL: MFCD00007139
Numéro CAS: 30211-77-9
EINECS: 250-093-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ca9dbaa5ce49bd75469d690fff54452d85f740a&vid=5ca9dbaa5ce49bd75469d690fff54452d85f740a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité