Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-Nona-2,4-diènal ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-2,4-Nonadienal

N0521-5ML
TCIAN0521-5MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAN0521-5ML
trans,trans-Nona-2,4-diènal ≥85.0% (par GC)
trans,trans-Nona-2,4-diènal


Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00007006
Numéro CAS: 5910-87-2
EINECS: 227-629-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdd6eacdd233a64b06077dda08cbdb7e38c1ed73&vid=fdd6eacdd233a64b06077dda08cbdb7e38c1ed73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité