Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopropyl-2-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitroisopropylbenzene

N0532-25G
TCIAN0532-25GEA 141 EUR InStock
TCIAN0532-25G
1-Isopropyl-2-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Isopropyl-2-nitrobenzène


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Numéro MDL: MFCD00039739
Numéro CAS: 6526-72-3
EINECS: 229-415-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité