Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-ɑ,ɑ,ɑ',ɑ'-tetrabromo-o-xylene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Bis(dibromomethyl)nitrobenzene

N0534-5G
TCIAN0534-5GEA 365 EUR InStock
TCIAN0534-5G
4-Nitro-ɑ,ɑ,ɑ',ɑ'-tetrabromo-o-xylene ≥95.0% (par GC)
4-Nitro-alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene


Formule: C₈H₅Br₄NO₂
MW: 466,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143350
Numéro CAS: 13209-16-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité