Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitropipéronal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Nitro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde

N0537-25G
TCIAN0537-25GEA 160 EUR InStock
TCIAN0537-25G
6-Nitropipéronal ≥97.0% (par GC)
6-Nitropipéronal


Formule: C₈H₅NO₅
MW: 195,13 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00005829
Numéro CAS: 712-97-0
EINECS: 211-926-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da53db9303f314987396671d039e403db290744&vid=5da53db9303f314987396671d039e403db290744&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité