Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-N-(5-Nitro-2-pyridyl)prolinol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(N-Prolinol)-5-nitropyridine, (S)-(-)-1-(5-Nitro-2-pyridyl)-2-pyrrolidinemethanol

N0540-1G
TCIAN0540-1GEA 128 EUR InStock
TCIAN0540-1G
(S)-(-)-N-(5-Nitro-2-pyridyl)prolinol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(-)-N-(5-Nitro-2-pyridyl)prolinol


Formule: C₁₀H₁₃N₃O₃
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145250
Numéro CAS: 88374-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -161.0 to -166.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité