Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal

N0541-5G
TCIAN0541-5GEA 249 EUR InStock
TCIAN0541-5G
trans-4-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)
trans-4-Nitrocinnamaldehyde


Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007379
Numéro CAS: 49678-08-2
EINECS: 217-076-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fe87f0cb870911064566d45691b1a46e991a2e4&vid=5fe87f0cb870911064566d45691b1a46e991a2e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité