(S)-ɑ-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-Nitresolve, (S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine hydrochloride, (S)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, (S)-(-)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N0543-1G
TCIAN0543-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAN0543-1G
(S)-ɑ-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-alpha-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂.HCl
MW: 202,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066312
Numéro CAS: 132873-57-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.7 to -7.7 deg (C=1, 0.05mol/L NaOH sol.)
Solubility in Water faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité